Documenti fondamentali
686077
Sigma-Aldrich
Scandium(III) chloride
hydrogen-storage grade, 99.9%
Sinonimo/i:
Scandium trichloride
About This Item
Formula condensata:
ScCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.31
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
hydrogen-storage grade
Livello qualitativo
Saggio
99.9%
Stato
powder
Punto di fusione
960 °C (lit.)
Densità
2.39 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Sc](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Sc/h3*1H;/q;;;+3/p-3
DVMZCYSFPFUKKE-UHFFFAOYSA-K
Risultati analitici
XRD plots and metal purity data are available upon request.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)