Documenti fondamentali
CRM45657
Supelco
Bis(2,3,3,3-tetrachloropropyl) ether
TraceCERT®, certified reference material, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
Bis(2,3,3,3-tetrachloropropyl) ether
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6Cl8O
Numero CAS:
Peso molecolare:
377.74
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC(COCC(Cl)C(Cl)(Cl)Cl)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C6H6Cl8O/c7-3(5(9,10)11)1-15-2-4(8)6(12,13)14/h3-4H,1-2H2
LNJXZKBHJZAIKQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
350.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
177 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)