686050
Lithium amide
hydrogen-storage grade
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
hydrogen-storage grade
Saggio
95%
Stato
powder
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
380-400 °C
Densità
1.178 g/mL at 25 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[Li].CN
InChI
1S/Li.H2N/h;1H2/q+1;-1
AFRJJFRNGGLMDW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B - Water-react 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.