684163
Indan-1,2-dione
97%
Sinonimo/i:
1H-Indene-1,2(3H)-dione
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
117-124 °C
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
O=C1Cc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H6O2/c10-8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(8)11/h1-4H,5H2
WFFZGYRTVIPBFN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?