Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H28O2IrN4·PF6
Peso molecolare:
885.81
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Cell penetrant stabilizer of hypoxia-inducible factor-1α (HIF-1α)
HIF-1α stabilizer 1a, a cyclometalated iridium(III) complex, is a cell penetrant stabilizer of hypoxia-inducible factor-1α (HIF-1α) that binds to Von Hippel-Lindau (VHL) tumor suppressor and inhibits the VHL–HIF-1α interaction thereby preventing HIF-1α degradation. HIF-1α stabilizer 1a induces HIF-1α accumulation in cells and activates HIF-1α mediated gene expression. It significantly accelerates wound closure in both normal.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?