Documenti fondamentali
683930
Sigma-Aldrich
2-Tributylstannylbenzo[b]thiophene
95%
Sinonimo/i:
Benzo[b]thien-2-yltributylstannane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H32SSn
Numero CAS:
Peso molecolare:
423.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5637
Densità
1.184 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H5S.3C4H9.Sn/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8;3*1-3-4-2;/h1-5H;3*1,3-4H2,2H3;
UJPVMOUQRNYNSA-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)