Key Documents
682667
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6F3NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
138-142 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
Stringa SMILE
Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H6F3NO3/c9-8(10,11)15-4-1-2-6(12)5(3-4)7(13)14/h1-3H,12H2,(H,13,14)
UXNGDCBPIGOZFO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)