Documenti fondamentali
682543
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-fluoroanisole
99%
Sinonimo/i:
1-Bromo-4-fluoro-2-methoxybenzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6BrFO
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.02
Beilstein:
3240536
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.542
P. ebollizione
143-145 °C/760 mmHg
Densità
1.5983 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
COc1cc(F)ccc1Br
InChI
1S/C7H6BrFO/c1-10-7-4-5(9)2-3-6(7)8/h2-4H,1H3
KGYXKRGMSUHYCY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)