681466
Ethyl indole-3-carboxylate
96%
Sinonimo/i:
3-(Ethoxycarbonyl)indole, Indole-3-carboxylic acid ethyl ester, NSC 63796
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
120-124 °C
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H11NO2/c1-2-14-11(13)9-7-12-10-6-4-3-5-8(9)10/h3-7,12H,2H2,1H3
XOUHVMVYFOXTMN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Indole-based heterocycles for synthesis of indole-based p38 inhibitors and gramines
- Glycine receptor ligands
- Inhibitors of Human 5-Lipoxygenase
- Antimicrobial agents
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3