Documenti fondamentali
681296
Sigma-Aldrich
N-Boc-piperidine-2-methanol
97%
Sinonimo/i:
N-Boc-2-(hydroxymethyl)piperidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H21NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
74-78 °C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1CO
InChI
1S/C11H21NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-7-5-4-6-9(12)8-13/h9,13H,4-8H2,1-3H3
PZTAGFCBNDBBFZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Julia coupling for synthesis of corydendramine A
  • Cyclization-functionalization of nitrogen-containing dienes
Reactant for synthesis of:
  • Heterocyclic compounds
  • Anthranilamide inhibitors of factor Xa
  • Human GnRH receptor antagonists
  • Sphingosine-1-phosphate receptor agonists
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)