Documenti fondamentali
681261
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
96%
Sinonimo/i:
2-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H4F3NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
184-188 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
Stringa SMILE
OC(=O)c1cccnc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-4(6(12)13)2-1-3-11-5/h1-3H,(H,12,13)
BFROETNLEIAWNO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)