Documenti fondamentali
68090
Sigma-Aldrich
4-Methylnonane
≥98.0%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4CH(CH3)CH2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.28
Beilstein:
1718841
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0%
Indice di rifrazione
n20/D 1.413
P. ebollizione
163-166 °C (lit.)
Densità
0.73 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCC(C)CCC
InChI
1S/C10H22/c1-4-6-7-9-10(3)8-5-2/h10H,4-9H2,1-3H3
IALRSQMWHFKJJA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
44 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Isododecane mixture of isomers, technical, ≥80% (GC)
Sigma-Aldrich
06753
Isododecane
2,6,10-TRIMETHYLDODECANE AldrichCPR
S603228
2,6,10-TRIMETHYLDODECANE
1-Decene 94%
Sigma-Aldrich
D1807
1-Decene
3-Methylhexane 99%
Sigma-Aldrich
M49801
3-Methylhexane
Decane anhydrous, ≥99%
Sigma-Aldrich
457116
Decane