Documenti
680397
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzyl bromoacetate
97%
Sinonimo/i:
Bromoacetic acid 4-nitrobenzyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8BrNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
50-55 °C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(COC(=O)CBr)cc1
InChI
1S/C9H8BrNO4/c10-5-9(12)15-6-7-1-3-8(4-2-7)11(13)14/h1-4H,5-6H2
ADHFTAKIDKDGBV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3