Documenti fondamentali
665797
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3,3,3-Trifluoro-1,2-epoxypropane
97%
Sinonimo/i:
(S)-(−)-2-(Trifluoromethyl)oxirane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H3F3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D <1.300
P. ebollizione
25-32 °C
Densità
1.294 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
ether
fluoro
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)[C@@H]1CO1
InChI
1S/C3H3F3O/c4-3(5,6)2-1-7-2/h2H,1H2/t2-/m0/s1
AQZRARFZZMGLHL-REOHCLBHSA-N
Applicazioni
Precursor to a trifluoromethyl chiral auxiliary which promotes a highly diastereoselective Simmons-Smith cyclopropanation.[1]
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-14.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-26 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tetrahedron Asymmetry, 17, 1157-1157 (2006)