Documenti
678805
Sigma-Aldrich
3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7BrN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
71-75 °C
Stringa SMILE
Brc1cccc(c1)-c2cc[nH]n2
InChI
1S/C9H7BrN2/c10-8-3-1-2-7(6-8)9-4-5-11-12-9/h1-6H,(H,11,12)
NVRXIZHZQPRBKL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves