Vai a
F5437
Fmoc-(S)-propargyl-Ala-OH
Sinonimo/i:
(S)-N-Fmoc-α-propargyl-Ala-OH, (S)-N-Fmoc-α-propargylalanine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 679.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H19NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
349.38
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
CHF 679.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: click chemistry
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@](CC#C)(C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C21H19NO4/c1-3-12-21(2,19(23)24)22-20(25)26-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h1,4-11,18H,12-13H2,2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t21-/m0/s1
InChI key
ZXOKSWZUJXKQCQ-NRFANRHFSA-N
Application
Alkyne amino acid, more stable for peptide stapling via click chemistry than propargylglycine.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F53128.523338.52348
description
-
description
-
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
alkene
functional group
thiol
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
reaction suitability
reaction type: click chemistry
reaction suitability
reaction type: click chemistry
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)