Documenti fondamentali
677809
Sigma-Aldrich
4-(Morpholine-4-carbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
4-(Morpholine)carboxamidophenylboronic acid, pinacol ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H24BNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
317.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
187-193 °C
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)C(=O)N3CCOCC3
InChI
1S/C17H24BNO4/c1-16(2)17(3,4)23-18(22-16)14-7-5-13(6-8-14)15(20)19-9-11-21-12-10-19/h5-8H,9-12H2,1-4H3
ZOPBEWUNCNLYSD-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)