Documenti fondamentali
676365
Sigma-Aldrich
4-Boc-piperazine-2-carboxylic acid
96%
Sinonimo/i:
1-Boc-piperazine-3-carboxylic acid, 4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid, Piperazine-1,3-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester
Scegli un formato
1 G
CHF 67.40
CHF 67.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 67.40
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 67.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
96%
Stato
powder or crystals
Punto di fusione
231-239 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCNC(C1)C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O4/c1-10(2,3)16-9(15)12-5-4-11-7(6-12)8(13)14/h7,11H,4-6H2,1-3H3,(H,13,14)
YRYAXQJXMBETAT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)