Documenti
615390
Sigma-Aldrich
2-Ketoglutaric acid-d6
98 atom % D, 99% (CP)
Sinonimo/i:
α-Ketoglutaric acid-d6
About This Item
Formula condensata:
DO2CCD2CD2COCO2D
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
114-117 °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]OC(=O)C(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O[2H]
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1D2,2D2/hD2
KPGXRSRHYNQIFN-DTDGFSOZSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3