Documenti fondamentali
676136
Sigma-Aldrich
L-Cystine-1,1′-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
-[SCH2CH(NH2)13COOH]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
240 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
N[C@@H](CSSC[C@H](N)[13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1/i5+1,6+1
LEVWYRKDKASIDU-RDMIOTRCSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)