Documenti
609129
Sigma-Aldrich
L-Cysteine-15N
≥98 atom % 15N, ≥98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
HSCH2CH(15NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥98 atom % 15N
Saggio
≥98% (CP)
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D +6.5°, c = 2 in 5 M HCl
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
220 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[15NH2][C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i4+1
XUJNEKJLAYXESH-GZPBOPPUSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1