Documenti fondamentali
674419
Sigma-Aldrich
Dihexadecyl disulfide
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H66S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
515.00
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
53-56 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H66S2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3
GUBWMRCVCQFLOJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.