Documenti
M9009
Sigma-Aldrich
Methoxyacetonitrile
≥98%
About This Item
Formula condensata:
CH3OCH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
71.08
Beilstein:
1738014
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.381 (lit.)
P. eboll.
118-119 °C/731 mmHg (lit.)
Densità
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COCC#N
InChI
1S/C3H5NO/c1-5-3-2-4/h3H2,1H3
QKPVEISEHYYHRH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
32 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Masazumi Tamura et al.
Nature communications, 6, 8580-8580 (2015-10-06)
Multidentate materials formed by simply mixing heterogeneous and homogeneous components are promising for construction of versatile active sites on the surface of heterogeneous compounds, however, to the best of our knowledge, there are no reports on such materials. Self-assembly of