Documenti fondamentali
674257
Sigma-Aldrich
Bis(11-hydroxyundecyl) disulfide
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H46O2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
406.73
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
80-84 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCCCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C22H46O2S2/c23-19-15-11-7-3-1-5-9-13-17-21-25-26-22-18-14-10-6-2-4-8-12-16-20-24/h23-24H,1-22H2
QDDVALINJKRSDC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)