Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB
Citations:
15
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr231)
Gene Information
human ... MAPT(4137)
General description
Tau è una proteina associata ai microtubuli neuronali che si localizza principalmente negli assoni e che ha il ruolo di promuovere la polimerizzazione della tubulina e stabilizzare i microtubuli. Nella forma iperfosforilata, è la componente principale dei filamenti elicoidali accoppiati (PHF, paired helical filaments), l′elemento costitutivo delle lesioni neurofibrillari che si riscontrano nel cervello di individui affetti da morbo di Alzheimer (AD). Tau iperfosforilata si trova anche nelle lesioni neurofibrillari di una serie di altre patologie del sistema nervoso centrale. L′iperfosforilazione di Tau ne altera la capacità di legame ai microtubuli, che vengono quindi destabilizzati causando la degenerazione neuronale tipica dei cervelli con AD. Numerose serina/treonina chinasi, tra cui GSK-3beta, proteina chinasi A (PKA), chinasi ciclina-dipendente 5 (cdk5) e caseina chinasi II (CK2), fosforilano la proteina Tau. La treonina 231 viene fosforilata da GSK-3beta, cdk5 e cdk1; è noto che essa è implicata nel processo di deposizione della proteina Tau nello stadio detto pre-tangle dell′AD.
Immunogen
Peptide sintetico comprendente i residui amminoacidici che circondano la fosfotreonina 231 della Tau umana.
Application
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Neuroscienze
L′anticorpo anti-Tau con fosfotreonina 231 consente di rilevare i livelli della proteina fosforilata sulla treonina 231; è stato descritto in letteratura e convalidato per l′uso in WB.
Sottocategoria di ricerca
Malattie neurodegenerative
Malattie neurodegenerative
Western blotting: 1: 1,000. Come tampone bloccante si consiglia TBST - BSA 5% per un′ora a temperatura ambiente. Come tampone di diluizione dell′anticorpo suggeriamo: TBST - BSA 1%. Il tempo di incubazione consigliato per l′anticorpo è di 2 ore a temperatura ambiente.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
Biochem/physiol Actions
Tau con fosfotreonina 231 L'anticorpo riconosce la Tau con pTreonina 231 in campioni di Tau umana ricombinante trattati con GSK-3beta per 45 minuti. La reattività dell′anticorpo viene bloccata dal peptide contenente pTreonina 231, ma non dal peptide non fosforilato o da un peptide contenente una qualunque altra fosfoTreonina.
Physical form
Immunoglobuline purificate per affinità. Liquido in PBS di Dulbecco (senza Mg2+ e Ca2+), pH 7,3, glicerolo al 50% con BSA 1,0 mg/mL e azoturo d sodio allo 0,05%.
Preparation Note
Conservare a -20°C non diluito per un massimo di sei mesi dalla data di ricevimento. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento. Non conservare in un congelatore a sbrinamento automatico.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2