Documenti
673668
Sigma-Aldrich
Hexylboronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
2-Hexyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Formula condensata:
C6H13(C6H12BO2)(CH3)4
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.426
Densità
1.167 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCCCCB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C12H25BO2/c1-6-7-8-9-10-13-14-11(2,3)12(4,5)15-13/h6-10H2,1-5H3
LDPMCSWZEGKWLC-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter