Documenti
673005
Sigma-Aldrich
3-Benzyloxyphenylmagnesium bromide solution
1.0 M in THF
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H11BrMgO
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
1.0 M in THF
Densità
1.036 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Br[Mg]c1cccc(OCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H11O.BrH.Mg/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13;;/h1-5,7-10H,11H2;1H;/q;;+1/p-1
PELBCFRZDVCMOU-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-13.0 - -4.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-25 - -20 °C