Documenti
672726
Sigma-Aldrich
2-Bromo-N-decyl-acetamide
97% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H24BrNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97% (GC)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
41-45 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCNC(=O)CBr
InChI
1S/C12H24BrNO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14-12(15)11-13/h2-11H2,1H3,(H,14,15)
RZTGBAJAVREPOB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I Y Lee et al.
The Journal of biological chemistry, 255(13), 6121-6127 (1980-07-10)
Human serum albumin (HSA) is found to contain one primary binding site for medium chain fatty acids which is competitive with the binding of N-acetyl-L-tryptophan. The association constant is higher with nondefatted HSA than with HSA defatted by either heptane-acetic