Documenti
604194
Sigma-Aldrich
Methyl bromoacetate-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
BrCH213CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
P. eboll.
51-52 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.618 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CO[13C](=O)CBr
InChI
1S/C3H5BrO2/c1-6-3(5)2-4/h2H2,1H3/i3+1
YDCHPLOFQATIDS-LBPDFUHNSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C - closed cup