Documenti fondamentali
672297
Sigma-Aldrich
(S)-N,N′-Dimethyl-1,1′-binaphthyldiamine
≥99.0%
Sinonimo/i:
(S)-N,N′-Dimethyl-1,1′-binaphthalene-2,2′--diamine, (S)-N,N′-Dimethyl-2,2′-diamino-1,1′-binaphthyl
Scegli un formato
100 MG
CHF 82.90
CHF 82.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 82.90
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H20N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
312.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 82.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥99.0% (HPLC)
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CNc1ccc2ccccc2c1-c3c(NC)ccc4ccccc34
InChI
1S/C22H20N2/c1-23-19-13-11-15-7-3-5-9-17(15)21(19)22-18-10-6-4-8-16(18)12-14-20(22)24-2/h3-14,23-24H,1-2H3
PXDKDUXMEHPNCO-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)