Documenti fondamentali
671584
Sigma-Aldrich
Di(1-adamantyl)-n-butylphosphine
95%
Sinonimo/i:
Di(1-adamantanyl)-n-butyl-phosphonium, cataCXium® AHI
Scegli un formato
1 G
CHF 250.00
CHF 250.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 250.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H40IP
Numero CAS:
Peso molecolare:
486.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 250.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Asymmetric synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
I.CCCCP([C@]12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2)[C@@]45C[C@@H]6C[C@@H](C[C@@H](C6)C4)C5
InChI
1S/C24H39P.HI/c1-2-3-4-25(23-11-17-5-18(12-23)7-19(6-17)13-23)24-14-20-8-21(15-24)10-22(9-20)16-24;/h17-22H,2-16H2,1H3;1H/t17-,18+,19-,20-,21+,22-,23-,24-;
IBXHWLZKSOGUFS-HDWJELNESA-N
Descrizione generale
sold in collaboration with Solvias AG
Applicazioni
Phosphonium salts are ligand precursors for the palladium-catalyzed amination, and Suzuki coupling
Note legali
US7148176
cataCXium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Articoli
cataCXium® ligands facilitate cross-coupling reactions, essential in polymer science, fine chemicals, and pharmaceutical industries.