Documenti fondamentali
671150
Sigma-Aldrich
O-(2-Aminoethyl)-O′-[2-(Boc-amino)ethyl]polyethylene glycol 3000
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol 2-aminoethyl ether 2-boc-aminoethyl ether
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)