Documenti fondamentali
670790
Sigma-Aldrich
2,3,4-Tri-O-acetyl-β-D-xylopyranosyl azide
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H15N3O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
301.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)O[C@@H]1CO[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C11H15N3O7/c1-5(15)19-8-4-18-11(13-14-12)10(21-7(3)17)9(8)20-6(2)16/h8-11H,4H2,1-3H3/t8-,9+,10-,11-/m1/s1
LMAJKBXVWKPVDF-LMLFDSFASA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)