Documenti fondamentali
670758
Sigma-Aldrich
2-(Boc-aminomethyl)-phenylessigsäure
≥99.0%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H19NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.30
Beilstein:
1080474
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
99.0-101.0% (NaOH 0.1 M, T)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Impurezze
≤0.5% water
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NCc1ccccc1CC(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-9-11-7-5-4-6-10(11)8-12(16)17/h4-7H,8-9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)
CGPQRFCFBISLKF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)