Documenti fondamentali
670324
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-trans-1,2-Cyclopentanediamine
98.5-101.5% (AT)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H12N2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.08
Beilstein:
9215588
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Saggio
98.5-101.5% (AT)
Attività ottica
[α]/D -22.5±1°, c = 2 in 1 M HCl
Impurezze
≤3.0% water
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.Cl.N[C@@H]1CCC[C@H]1N
InChI
1S/C5H12N2.2ClH/c6-4-2-1-3-5(4)7;;/h4-5H,1-3,6-7H2;2*1H/t4-,5-;;/m1../s1
VZCLGIZICFQJBX-ALUAXPQUSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)