Documenti fondamentali
668591
Sigma-Aldrich
QuadraPure® BZA
400-1100 μm, extent of labeling: 20 mg/g loading, macroporous
Sinonimo/i:
QuadraPure® Benzylamine
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Nome Commerciale
QuadraPure®
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Grado di funzionalizzazione
20 mg/g loading
Dimensione particelle
400-1100 μm
Gruppo funzionale
amine
Applicazioni
Metal Scavenger: Rh, Pd, Cu, Co, Ni
Note legali
QuadraPure is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
QuadraPure Cartridges for Removal of Trace Metal from Reaction Mixtures in Flow
A. Hinchcliffe, et al.
Organic Process Research & Development, 11, 477-481 (2007)