Documenti fondamentali
667579
Sigma-Aldrich
2-tert-Butyldimethylsiloxybut-3-yne
97%
Sinonimo/i:
tert-Butyl-dimethyl-(methyl-prop-2-ynloxy)silane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H20OSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.423
P. eboll.
40-42 °C/9 mbar
Densità
0.812 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C#C
InChI
1S/C10H20OSi/c1-8-9(2)11-12(6,7)10(3,4)5/h1,9H,2-7H3
DYUHDPKTGYOFOJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)