Documenti fondamentali
667226
Sigma-Aldrich
Chlorohydridotris (triphenylphosphine) ruthenium (II) toluene adduct
About This Item
Formula condensata:
HRuCl · 3(P(C6H5)3) ·C6H5CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
1016.53
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[RuH].Cc1ccccc1.c2ccc(cc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4.c5ccc(cc5)P(c6ccccc6)c7ccccc7.c8ccc(cc8)P(c9ccccc9)c%10ccccc%10
InChI
1S/3C18H15P.C7H8.ClH.Ru.H/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-7-5-3-2-4-6-7;;;/h3*1-15H;2-6H,1H3;1H;;/q;;;;;+1;/p-1
FPDVFAUPHLXLMN-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Reactant for synthesis of:
  • Dithiolate-bridged ruthenium-rhodium heterobimetallic dihydride complex
  • Amido / phosphine pincer hydrides of ruthenium
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)