Documenti fondamentali
631248
Sigma-Aldrich
5-Chlorobenzimidazole
96%
Scegli un formato
5 G
CHF 187.00
CHF 187.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 187.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5ClN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.58
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
32151902
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 187.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
118-122 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Clc1ccc2[nH]cnc2c1
InChI
1S/C7H5ClN2/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H,(H,9,10)
NKLOLMQJDLMZRE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)