Documenti fondamentali
665606
Sigma-Aldrich
4-Fluoropiperidine hydrochloride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10FN · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
163-167 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].FC1CCNCC1
InChI
1S/C5H10FN.ClH/c6-5-1-3-7-4-2-5;/h5,7H,1-4H2;1H
IXENWFQXVCOHAZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)