Documenti
665320
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-methylbenzonitrile
97%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(CH3)CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
65-69 °C
Stringa SMILE
Cc1cc(Br)ccc1C#N
InChI
1S/C8H6BrN/c1-6-4-8(9)3-2-7(6)5-10/h2-4H,1H3
LPEBMDFRIKYFCF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3