Documenti fondamentali
566365
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-methylbenzonitrile
97%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(CH3)CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
97%
Punto di fusione
53-57 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
nitrile
Stringa SMILE
Cc1cc(ccc1Br)C#N
InChI
1S/C8H6BrN/c1-6-4-7(5-10)2-3-8(6)9/h2-4H,1H3
SKXUZFJOLNNWIG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Bromo-3-methylbenzonitrile may be used to synthesize 2,4,6-tris(4-bromo-3-methyl-phenylene)-1,3,5-triazine[1] and 4-fluoro-3-methylbenzonitrile.[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
"The Evolution of Pd0/PdII-Catalyzed Aromatic Fluorination"
Sather CA and Buchwald.LS
Accounts of Chemical Research, 49(10), 2146-2157 (2016)