Documenti fondamentali
665215
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzoic acid-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6CH5O2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
238-241 °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
OC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](Cl)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
XRHGYUZYPHTUJZ-IDEBNGHGSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
458.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
237 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)