663948
Gadolinium(III) tris(isopropoxide)
99%
Sinonimo/i:
Tris(isopropoxy) gadolinium(III)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: gadolinium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
>300 °C
Stringa SMILE
CC(C)O[Gd](OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.Gd/c3*1-3(2)4;/h3*3H,1-2H3;/q3*-1;+3
VJLSFXQJAXVOEQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Enantioselective construction of beta-quaternary carbons via conjugate addition reactions
- Generation of reactive enolates
- Regioselective / stereoselective conjugate addition of cyanide to enones
- Strecker reactions
- Asymmetric ring-opening of meso-aziridines
Accessorio
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contenuto correlato
Shibasaki's research focuses on novel asymmetric catalytic systems for streamlined synthesis of enantioenriched chiral building blocks.