663905
N,N′-Diphenyl-3,4,9,10-perylenedicarboximide
98%
Sinonimo/i:
PTCDI-Ph
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
>300 °C
λmax
527 nm
Fluorescenza
λem ≤534 nm in chloroform
Caratteristiche del semiconduttore
N-type (mobility=10−5 cm2/V·s)
Stringa SMILE
O=C1N(c2ccccc2)C(=O)c3ccc4c5ccc6C(=O)N(c7ccccc7)C(=O)c8ccc(c9ccc1c3c49)c5c68
InChI
1S/C36H18N2O4/c39-33-25-15-11-21-23-13-17-27-32-28(36(42)38(35(27)41)20-9-5-2-6-10-20)18-14-24(30(23)32)22-12-16-26(31(25)29(21)22)34(40)37(33)19-7-3-1-4-8-19/h1-18H
OGEZSLXPCKHGKO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Flexible electronic circuits, displays, and sensors based on organic active materials will enable future generations of electronics products that may eventually enter the mainstream electronics market.
Review the potential of self-assembled multilayer gate dielectric films fabricated from silane precursors for organic, inorganic, and transparent TFT and for TFT circuitry and OLED displays.
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.