264229
N,N′-Bis(2,5-di-tert-butylphenyl)-3,4,9,10-perylenedicarboximide
Dye content 97 %
Saggio
97%
Stato
solid
Composizione
Dye content, 97%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
λmax
528 nm
Caratteristiche del semiconduttore
N-type (mobility=1.8x10−4 cm2/V·s)
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1ccc(c(c1)N2C(=O)c3ccc4c5ccc6C(=O)N(C(=O)c7ccc(c8ccc(C2=O)c3c48)c5c67)c9cc(ccc9C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C52H50N2O4/c1-49(2,3)27-13-23-37(51(7,8)9)39(25-27)53-45(55)33-19-15-29-31-17-21-35-44-36(22-18-32(42(31)44)30-16-20-34(46(53)56)43(33)41(29)30)48(58)54(47(35)57)40-26-28(50(4,5)6)14-24-38(40)52(10,11)12/h13-26H,1-12H3
BIYPCKKQAHLMHG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.
Solution-processed organic photovoltaic devices (OPVs) have emerged as a promising clean energy generating technology due to their ease of fabrication, potential to enable low-cost manufacturing via printing or coating techniques, and ability to be incorporated onto light weight, flexible substrates.
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.