Documenti fondamentali
663182
Sigma-Aldrich
6-Acetyl-2(3H)-benzothiazolone
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7NO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Impurezze
~2.8 wt. % methanol
Punto di fusione
190-194 °C
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccc2NC(=O)Sc2c1
InChI
1S/C9H7NO2S/c1-5(11)6-2-3-7-8(4-6)13-9(12)10-7/h2-4H,1H3,(H,10,12)
UFRAIEFXNRTICG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)