Documenti fondamentali
SRP0648
Sigma-Aldrich
ARG1, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
Liver-Type Arginase 1
Scegli un formato
50 μG
CHF 562.00
CHF 562.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
CHF 562.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
CHF 562.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Stato
frozen liquid
PM
36 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... ARG1(383)
Descrizione generale
Human Arginase 1 (ARG1) protein, also known as LCN7 and LIECF3, GenBank Accession No. NM_000045, amino acids 1-322, with a C-terminal His-tag, expressed in an HEK293 cell expression system. MW = 36 kDa.
Stato fisico
Aqueous solution
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)