Documenti fondamentali
663069
Sigma-Aldrich
(5R)-(+)-2,2,3-Trimethyl-5-benzyl-4-imidazolidinone monohydrochloride
97%
Sinonimo/i:
(5R)-2,2,3-Trimethyl-5-phenylmethyl-4-imidazolidinone monohydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H19ClN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.76
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +67°, c = 1 in H2O
Punto di fusione
157-161 °C
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
Cl.CN1C(=O)[C@@H](Cc2ccccc2)NC1(C)C
InChI
1S/C13H18N2O.ClH/c1-13(2)14-11(12(16)15(13)3)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8,11,14H,9H2,1-3H3;1H/t11-;/m1./s1
YIYFEXGDFJLJGM-RFVHGSKJSA-N
Applicazioni
Used in first highly enantioselective organocatalytic Diels-Alder reaction and 1,3-dipolar addition.
Note legali
U.S. Pat. 6,369,243 and related patents apply. For research purposes only.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jen, W. S. et al
Journal of the American Chemical Society, 122, 9874-9874 (2000)
Ahrendt, K. A. et al
Journal of the American Chemical Society, 122, 4243-4243 (2000)
Articoli
Discover Professor David MacMillan's groundbreaking metal-free asymmetric catalysis using imidazolidinone-based organocatalysts for versatile transformations.