Documenti fondamentali
662895
Sigma-Aldrich
2-Hexynoic acid
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2CH≡CCO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.460
P. ebollizione
230 °C
Densità
0.992 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
CCCC#CC(O)=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8)
AKYAUBWOTZJUBI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Louis DeRidder et al.
Nanoscale, 13(2), 939-952 (2021-01-23)
Switching microglia from a disease exacerbating, 'pro-inflammatory' state into a neuroprotective, 'anti-inflammatory' phenotype is a promising strategy for addressing multiple neurodegenerative diseases. Pro-inflammatory microglia contribute to disease progression by releasing neurotoxic substances and accelerating pathogenic protein accumulation. PPARα and PPARγ